Få mere at vide
Methyl-3-(piperidin-1-ylmethyl)benzoat, 97 %, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 3-(piperidin-1-ylmethyl)benzoate |
| CAS | 73278-90-7 |
| CAS min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Molekylær formel | C14H19NO2 |
| MDL nummer | MFCD07772859 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | methyl 3-piperidin-1-ylmethyl benzoate, methyl 3-piperidylmethyl benzoate, methyl 3-piperidin-1-yl methyl benzoate, 3-1-piperidinylmethyl benzoic acid, methyl ester, benzoic acid,3-1-piperidinylmethyl-, methyl ester, 2-piperidin-1-yl methyl benzoic acid methyl ester |
| Vis mere |