Få mere at vide
Methyl-3-phenylpropionat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11377385
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11377385 250 g 250g
11367385 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11377385 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05310.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 103-25-3 | C10H12O2 | 164.204 g/mol
Methyl 3-phenylpropionat, bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt til organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer. 3-Phenylpropionsyre Methylester er et esterderivat af 3-phenylpropionsyre, der nogle gange er til stede i duftingredienser. Det bruges også som applikation, aromatisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methyl 3-phenylpropionat, bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt til organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer. 3-Phenylpropionsyre Methylester er et esterderivat af 3-phenylpropionsyre, der nogle gange er til stede i duftingredienser. Det bruges også som applikation, aromatisk mellemprodukt.
Opløselighed
Opløselig i chloroform. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103-25-3
Molekylær formel C10H12O2
Molekylvægt (g/mol) 164.204
MDL nummer MFCD00017209
InChI nøgle RPUSRLKKXPQSGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-phenylpropionate, methyl hydrocinnamate, benzenepropanoic acid, methyl ester, 3-phenylpropionic acid methyl ester, methyl benzenepropanoate, hydrocinnamic acid, methyl ester, methyl dihydrocinnamate, methyl beta-phenylpropionate, methyl b-phenylpropionate, unii-111lc1gi10
PubChem CID 7643
IUPAC navn methyl-3-phenylpropanoat
SMIL COC(=O)CCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-phenylpropionate
Tæthed 1.045
Kogepunkt 236°C to 239°C
Flammepunkt 100°C (212°F)
Brydningsindeks 1.502
Mængde 250 g
Beilstein 1909591
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform. Insoluble in water.
Formel vægt 164.2
Procent renhed 98%