Få mere at vide
Methyl 3-Phenylpropionate(3-Phenylpropionic Acid Methyl Ester), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 3-Phenylpropionate(3-Phenylpropionic Acid Methyl Ester) |
| Mængde | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O2/c1-12-10(11)8-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7-8H2,1H3 |
| Formel vægt | 164.0837 |