Få mere at vide
Methyl 3-Phenyloxirane-2-carboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 3-Phenyloxirane-2-carboxylate |
| CAS | 37161-74-3 |
| Molekylær formel | C10H10O3 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O3/c1-12-10(11)9-8(13-9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8-9H,1H3 |
| SMIL | COC(=O)C1OC1c2ccccc2 |
| IUPAC navn | methyl 3-phenyloxirane-2-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 178.18 |
| Formel vægt | 178.063 |