missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Methyl 3-Oxotetradecanoate, TRC

Artikelnummer. 30467488
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 g
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30467488 1 g -
30479483 500 mg -
30481055 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30467488 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3258651G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 22348-97-6
Molekylær formel C15 H28 O3
Molekylvægt (g/mol) 256.38
IUPAC navn methyl 3-oxotetradecanoate
SMIL CCCCCCCCCCCC(=O)CC(=O)OC

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Methyl 3-Oxotetradecanoate
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C15H28O3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14(16)13-15(17)18-2/h3-13H2,1-2H3
Formel vægt 256.2038
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.