missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methyl 3-Oxopentanoate, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 30414-53-0 |
| Tæthed | 1.04 g/cm3 at 25°C |
| MDL nummer | MFCD00011705 |
| Mængde | 10 mL |
| Synonym | Methyl 3-oxopentanoate, 3-Oxopentanoic acid methyl ester, Methyl 3-oxopentanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 130.14 |
| Grad | Research |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?