Få mere at vide
Methyl 3-Oxohexadecanoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 3-Oxohexadecanoate |
| CAS | 14427-53-3 |
| Molekylær formel | C17H32O3 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 3-Oxo-hexadecanoic Acid Methyl Ester, NSC 157678 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H32O3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16(18)15-17(19)20-2/h3-15H2,1-2H3 |
| SMIL | O=C(CC(CCCCCCCCCCCCC)=O)OC |
| IUPAC navn | methyl 3-oxohexadecanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 284.43 |
| Formel vægt | 284.24 |