Få mere at vide
Methyl 3-Oxoheptanoate, TRC
Artikelnummer. 30476453
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30476453 5 g
1 options
Artikelnummer. 30476453 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3247305G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-Oxoheptanoate
CAS 39815-78-6
Molekylær formel C8H14O3
Mængde 5 g
Synonym 3-oxo-Heptanoic Acid Methyl Ester, 3-Oxoheptanoic Acid Methyl Ester, Methyl Pentanoylacetate
InChI formel InChI=1S/C8H14O3/c1-3-4-5-7(9)6-8(10)11-2/h3-6H2,1-2H3
SMIL CCCCC(=O)CC(=O)OC
IUPAC navn methyl 3-oxoheptanoate
Molekylvægt (g/mol) 158.19
Formel vægt 158.0943