Få mere at vide
Methyl 3-Oxoheptanoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 3-Oxoheptanoate |
| CAS | 39815-78-6 |
| Molekylær formel | C8H14O3 |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | 3-oxo-Heptanoic Acid Methyl Ester, 3-Oxoheptanoic Acid Methyl Ester, Methyl Pentanoylacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O3/c1-3-4-5-7(9)6-8(10)11-2/h3-6H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCCC(=O)CC(=O)OC |
| IUPAC navn | methyl 3-oxoheptanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 158.19 |
| Formel vægt | 158.0943 |