missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Methyl 3-Oxododecanoate, TRC

Artikelnummer. 30475158
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30475158 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30475158 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3247201G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Methyl 3-Oxododecanoate
CAS 76835-64-8
Molekylær formel C13H24O3
Mængde 1 g
Synonym Methyl Dodecanon-3-oate, Methyl β-Oxododecanoate, 3-Oxo-dodecanoic Acid Methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C13H24O3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-12(14)11-13(15)16-2/h3-11H2,1-2H3
SMIL O=C(CC(OC)=O)CCCCCCCCC
IUPAC navn methyl 3-oxododecanoate
Molekylvægt (g/mol) 228.33
Formel vægt 228.1725
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.