Få mere at vide
Methyl-3-oxocyclobutancarboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15448688
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15448688 5 g 5g
15458688 250 mg 250mg
15438688 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15448688 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62110.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 695-95-4 | Molekylærformel: C6H8O3 | Molekylvægt: 128,13 g/mol
Methyl 3-oxocyclobutancarboxylat kan bruges som mellemprodukt til syntese af forskellige farmaceutiske forbindelser. Det anvendes til fremstilling af nye imidazobenzazepin-derivater som dobbelte H1/5-HT2A-antagonister til behandling af søvnforstyrrelser.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
Methyl 3-oxocyclobutancarboxylat kan bruges som mellemprodukt til syntese af forskellige farmaceutiske forbindelser. Det anvendes til fremstilling af nye imidazobenzazepin-derivater som dobbelte H1/5-HT2A-antagonister til behandling af søvnforstyrrelser.
Opløselighed
Let opløselig i vand.
Bemærk
Opbevar i et køligt, godt ventileret område. Hold beholderen tæt lukket. Opbevar den væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 695-95-4
Molekylær formel C6H8O3
Molekylvægt (g/mol) 128.13
MDL nummer MFCD00604222
InChI nøgle IHLHSAIBOSSHQV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-oxocyclobutanecarboxylate, methyl 3-oxo-cyclobutanecarboxylate, 3-methoxycarbonylcyclobutanone, cyclobutanecarboxylic acid, 3-oxo-, methyl ester, 3-oxocyclobutanecarboxylic acid methyl ester, ksc630k4p, methyl 3-oxocyclobutane carboxylate, 3-oxo-1-cyclobutanecarboxylic acid methyl ester, cyclobutanecarboxylicacid, 3-oxo-, methyl ester
PubChem CID 13992367
IUPAC navn methyl-3-oxocyclobutan-1-carboxylat
SMIL COC(=O)C1CC(=O)C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-oxocyclobutanecarboxylate
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 128.12
Procent renhed 97%