Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 3-oxo-pentanoate |
| Navn note | 99+% |
| Smeltepunkt | -35 °C |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 1.0300g/mL |
| Kogepunkt | 95 °C til 97 °C (48,0 mmHg) |
| Flammepunkt | 71 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99+% |
| Emballage | Glasflaske |
| Vis mere |