Få mere at vide
Methyl 3-oxo-pentanoate, 99+%
Artikelnummer. 10348660 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10348660 25 mL Glasflaske 25ml
10752384 100 mL Glasflaske 100ml
10762384 500 mL Glasflaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10348660 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 243160250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 30414-53-0 | C6H10O3 | 130.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 30414-53-0
Molekylær formel C6H10O3
Molekylvægt (g/mol) 130.14
MDL nummer MFCD00011705
InChI nøgle XJMIXEAZMCTAGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-oxovalerate, methyl propionylacetate, methyl 3-oxo-pentanoate, pentanoic acid, 3-oxo-, methyl ester, methyl-3-oxo pentanoate, methyl 3-oxo-n-valerate, valeric acid, 3-oxo-, methyl ester, 3-oxovaleric acid methyl ester, 3-oxo-pentanoic acid methyl ester, 3-keto-n-valeric acid methyl ester
PubChem CID 121699
IUPAC navn methyl-3-oxopentanoat
SMIL CCC(=O)CC(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-oxo-pentanoate
Navn note 99+%
Smeltepunkt -35°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0300g/mL
Kogepunkt 95°C to 97°C (48.0 mmHg)
Flammepunkt 71°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CH2COCH2COOCH3
Brydningsindeks 1.4220 to 1.424
Mængde 25 mL
Fieser 10,415; 01,1022; 04,437; 05,589; 07,324; 11,472; 12,126; 16,303
Specifik vægtfylde 1.03
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Formel vægt 130.15
Procent renhed 99+%
Fysisk form Væske