Få mere at vide
Methyl 3-oxo-4-phenylbutanoate, 95%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30988807
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
25g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30988807 10 g -
30984660 1 g 1g
30977223 25 g 25g
30975760 5 g -
30970674 250 mg 250mg
30985455 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30988807 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD1312910g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-oxo-4-phenylbutanoate
CAS 37779-49-0
Molekylær formel C11H12O3
MDL nummer MFCD03424746
Mængde 10 g
SMIL COC(=O)CC(=O)CC1=CC=CC=C1
Molekylvægt (g/mol) 192.21
Procent renhed 95%