Få mere at vide
Methyl 3-Oxo-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butanoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 3-Oxo-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butanoate |
| CAS | 769195-26-8 |
| Molekylær formel | C11 H9 F3 O3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Benzenebutanoic acid','2,4,5-trifluoro-β-oxo-','methyl ester (9CI','ACI), Methyl 2,4,5-trifluoro-β-oxobenzenebutanoate (ACI), 3-Oxo-4-(2,4,5-trifluoro-phenyl)-butyric acid methyl ester, Methyl 4-(2,4,5-trifluorophenyl)-3-oxobutanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9F3O3/c1-17-11(16)4-7(15)2-6-3-9(13)10(14)5-8(6)12/h3,5H,2,4H2,1H3 |
| SMIL | COC(=O)CC(=O)Cc1cc(F)c(F)cc1F |
| IUPAC navn | methyl 3-oxo-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 246.18 |
| Formel vægt | 246.0504 |