Få mere at vide
Methyl 3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-6-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15468585
Skift visning
Mængde:
250 mg
5 g
Pakningsstørrelse:
250mg
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15468585 250 mg 250mg
15458585 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15468585 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33685.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 202195-67-3
Molekylær formel C10H9NO4
Molekylvægt (g/mol) 207.19
MDL nummer MFCD03036646
InChI nøgle WPGYGHFVLMZWHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-oxo-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazine-6-carboxylate, methyl 3-oxo-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine-6-carboxylate, methyl 3,4-dihydro-3-oxo-2h-benzo b 1,4 oxazine-6-carboxylate, 2h-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, 3,4-dihydro-3-oxo-, methyl ester, 3-oxo-3,4-dihydro-2h-benzo 1,4 oxazine-6-carboxylic acid methyl ester, methyl 3-oxo-2,4-dihydro-1,4-benzoxazine-6-carboxylate, methyl 1,4-benzoxazine-3-one-6-carboxylate, 3,4-dihydro-6-methoxycarbonyl-3-oxo-2h-1,4-benzoxazine, methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazin-6-carboxylate, methyl 3,4-dihydro-3-oxo-2h-1,4-benzoxazine-6-carboxylate
PubChem CID 2974054
IUPAC navn methyl 3-oxo-4H-1,4-benzoxazine-6-carboxylate
SMIL COC(=O)C1=CC2=C(OCC(=O)N2)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-6-carboxylate
Smeltepunkt 182°C to 184°C
Mængde 250 mg
Formel vægt 207.19
Procent renhed 97%