Få mere at vide
Methyl (3-Oxo-2-pentylcyclopentyl)acetat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl (3-Oxo-2-pentylcyclopentyl)acetate |
| CAS | 24851-98-7 |
| Molekylær formel | C13H22O3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-[3-Oxo-2-(pentan-1-yl)cyclopentyl]acetic Acid Methyl Ester, Hedione, Kharismal, MDJ, Methyl (2-Pentyl-3-oxocyclopentyl)acetate, Methyl Dihydrojasmonate (cis- and trans- mixture) |
| InChI formel | InChI=1S/C13H22O3/c1-3-4-5-6-11-10(7-8-12(11)14)9-13(15)16-2/h10-11H,3-9H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCCC[C@@H]1[C@@H](CC(=O)OC)CCC1=O |
| IUPAC navn | Methyl 2-(3-oxo-2-pentylcyclopentyl)acetat |
| Molekylvægt (g/mol) | 226.31 |
| Formel vægt | 226.1569 |