Få mere at vide
Methyl (3-Oxo-2-pentylcyclopentyl)acetat, TRC
Artikelnummer. 30482284
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30482284 10 g
1 options
Artikelnummer. 30482284 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM26608010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl (3-Oxo-2-pentylcyclopentyl)acetate
CAS 24851-98-7
Molekylær formel C13H22O3
Mængde 10 g
Synonym 2-[3-Oxo-2-(pentan-1-yl)cyclopentyl]acetic Acid Methyl Ester, Hedione, Kharismal, MDJ, Methyl (2-Pentyl-3-oxocyclopentyl)acetate, Methyl Dihydrojasmonate (cis- and trans- mixture)
InChI formel InChI=1S/C13H22O3/c1-3-4-5-6-11-10(7-8-12(11)14)9-13(15)16-2/h10-11H,3-9H2,1-2H3
SMIL CCCCC[C@@H]1[C@@H](CC(=O)OC)CCC1=O
IUPAC navn Methyl 2-(3-oxo-2-pentylcyclopentyl)acetat
Molekylvægt (g/mol) 226.31
Formel vægt 226.1569