missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Methyl 3-O-Benzyl-D-glycerate, TRC

Artikelnummer. 30467263
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30467263 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30467263 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM289900250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Methyl 3-O-Benzyl-D-glycerate
CAS 209907-54-0
Molekylær formel C11 H14 O4
Mængde 250 mg
Synonym Propanoic acid, 2-hydroxy-3-(phenylmethoxy)-, methyl ester, (2R)-, (R)-3-[(Benzyl)oxy]-2-hydroxypropionic acid methyl ester, (R)-Methyl 3-(benzyloxy)-2-hydroxypropanoate, Methyl (R)-3-benzyloxy-2-hydroxypropionate, (2R)-3-(Benzyloxy)-2-hydroxypropanoic acid methyl ester
InChI formel InChI=1S/C11H14O4/c1-14-11(13)10(12)8-15-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10,12H,7-8H2,1H3/t10-/m1/s1
SMIL COC(=O)[C@H](O)COCc1ccccc1
IUPAC navn methyl (2R)-2-hydroxy-3-phenylmethoxypropanoate
Molekylvægt (g/mol) 210.23
Formel vægt 210.0892
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.