missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methyl 3-Nitrophthalate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 3-Nitrophthalate |
| CAS | 21606-04-2 |
| Molekylær formel | C13 H18 N6 O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 2-Methoxycarbonyl-6-nitrobenzoic Acid, Methyl 2-Carboxy-3-nitrobenzoate |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18N6O3/c1-18(2)6-16-13-14-4-8-12(17-13)19(7-15-8)11-3-9(21)10(5-20)22-11/h4,6-7,9-11,20-21H,3,5H2,1-2H3/b16-6+/t9-,10+,11+/m0/s1 |
| SMIL | CN(C)\C=N\c1ncc2ncn([C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3)c2n1 |
| IUPAC navn | N'-[9-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]purin-2-yl]-N,N-dimethylmethanimidamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 306.32 |
| Formel vægt | 306.144 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?