Få mere at vide
Methyl 3-nitroisonicotinat, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 3-Nitroisonicotinate |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6N2O4/c1-13-7(10)5-2-3-8-4-6(5)9(11)12/h2-4H,1H3 |
| Formel vægt | 182.0328 |