Få mere at vide
Methyl 3-methylthiophene-2-carboxylate, 99%
Artikelnummer. 11324915
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11324915 1 g 1g
11334915 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11324915 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L18093.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 81452-54-2 | C7H8O2S | 156.20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 81452-54-2
Molekylær formel C7H8O2S
Molekylvægt (g/mol) 156.20
MDL nummer MFCD00234332
InChI nøgle BRWROFVPMUPMJQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-methyl-2-thiophenecarboxylate, 3-methylthiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 3-methyl-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-methyl-, methyl ester, methyl 3-methyl-thiophene-2-carboxylate, d methyl ester, 3-methyl-thiophene-2-carboxylic acid, pubchem10098, pubchem22915, ksc495k9b
PubChem CID 580757
IUPAC navn methyl-3-methylthiophen-2-carboxylat
SMIL COC(=O)C1=C(C)C=CS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-methylthiophene-2-carboxylate
Kogepunkt 216°C to 217°C
Brydningsindeks 1.5168
Mængde 1 g
Beilstein 116836
Formel vægt 156.2
Procent renhed 99%