missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Methyl 3-(methylthio)propionate, TRC

Artikelnummer. 30476610
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30476610 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30476610 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2386452.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Methyl 3-(methylthio)propionate
CAS 13532-18-8
Molekylær formel C5 H10 O2 S
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C5H10O2S/c1-7-5(6)3-4-8-2/h3-4H2,1-2H3
SMIL COC(=O)CCSC
IUPAC navn methyl 3-methylsulfanylpropanoate
Molekylvægt (g/mol) 134.197
Formel vægt 134.04
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.