Få mere at vide
Methyl 3-(methylthio)propionate, 98%
Artikelnummer. 11403394
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11403394 25 g 25g
11413394 100 g 100g
11423394 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11403394 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10649.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13532-18-8 | C5H10O2S | 134.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13532-18-8
Molekylær formel C5H10O2S
Molekylvægt (g/mol) 134.19
MDL nummer MFCD00008565
InChI nøgle DMMJVMYCBULSIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-methylthio propionate, methyl 3-methylthiopropionate, methyl 3-methylthio propanoate, propanoic acid, 3-methylthio-, methyl ester, methyl beta-methiopropionate, methyl 3-methylsulfanyl propanoate, methyl-3-methylthio propionate, methyl 3-methylthiopropanoate, propionic acid, 3-methylthio-, methyl ester, methyl beta-methylthiopropionate
PubChem CID 61641
IUPAC navn methyl-3-methylsulfanylpropanoat
SMIL COC(=O)CCSC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3- (methylthio)propionate
Tæthed 1.074
Kogepunkt 72°C to 73°C (11 mmHg)
Flammepunkt 72°C (161°F)
Lineær formel CH3SCH2CH2CO2CH3
Brydningsindeks 1.465
Mængde 25 g
Beilstein 1745077
Formel vægt 134.2
Procent renhed 98%