Få mere at vide
Methyl 3-(Methylthio)benzoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 3-(Methylthio)benzoate |
| CAS | 90721-40-7 |
| Molekylær formel | C9H10O2S |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 3-Methylsulfanylbenzoic acid methyl ester, Methyl m-(methoxycarbonyl)phenyl sulfide, Methyl m-(methylthio)benzoate |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O2S/c1-11-9(10)7-4-3-5-8(6-7)12-2/h3-6H,1-2H3 |
| SMIL | COC(=O)c1cccc(SC)c1 |
| IUPAC navn | methyl 3-methylsulfanylbenzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 182.24 |
| Formel vægt | 182.0402 |