Få mere at vide
Methyl 3-methylphenylacetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10650935 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10650935 25 g Glasflaske 25g
10650745 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10650935 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 374080250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 53088-69-0 | C10H12O2 | 164.20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 53088-69-0
Molekylær formel C10H12O2
Molekylvægt (g/mol) 164.20
MDL nummer MFCD00968468
InChI nøgle AWTKFTNNPQGGLX-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-m-tolyl acetate, methyl 3-methylphenylacetate, methyl 2-3-methylphenyl acetate, 3-methylphenylacetic acid methyl ester, benzeneacetic acid, 3-methyl-, methyl ester, methyl 2-m-tolylacetate, m-tolylacetic acid methyl ester, m-toly-acetic acid methyl ester, m-tolyl-acetic acid methyl ester, methyl 2-3-methylphenyl ethanoate
PubChem CID 5135288
IUPAC navn methyl-2-(3-methylphenyl)acetat
SMIL COC(=O)CC1=CC=CC(C)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-methylphenylacetate
Farve Farveløs til gul
Kogepunkt 117°C (13.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3C6H4CH2COOCH3
Brydningsindeks 1.5045 to 1.5065
Mængde 25 g
Formel vægt 164.2
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske