Få mere at vide
Methyl 3-methylaminocrotonat, 97%
Artikelnummer. 11449646
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11449646 25 g 25g
11429646 1 g 1g
11439646 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11449646 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20199.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 13412-12-9 | C6H11NO2 | 129,159 g/mol
Det anvendes som et mellemprodukt i syntesen af en analog til amlodipin, der bærer en kort aminopolyethylenglycolkæde.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det anvendes som et mellemprodukt i syntesen af en analog til amlodipin, der bærer en kort
aminopolyethylenglycolkæde.
Opløselighed Opløseligt i vand ved (54
g/L) (25 C), Beregnet.°
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13412-12-9
Molekylær formel C6H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 129.159
MDL nummer MFCD00027383
InChI nøgle QAKYFFYZPIPLDN-SNAWJCMRSA-N
Synonym methyl 3-methylaminocrotonate, methyl e-3-methylamino but-2-enoate, methyl 2e-3-methylamino but-2-enoate, methyl 3-methylaminobut-2-enoate, beta-n-methylaminocrotonic acid methyl ester, methyl 3-methyl-amino crotonate, e-methyl 3-methylamino but-2-enoate, 3-methylamino isocrotonic acid methyl ester, 2-butenoic acid,3-methylamino-,methyl ester, e-3-methylamino-2-butenoic acid methyl ester
PubChem CID 5846045
IUPAC navn methyl (E)-3-(methylamino)but-2-enoat
SMIL CC(=CC(=O)OC)NC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-methylaminocrotonate
Smeltepunkt 60 °C til 63 °C
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Opløselig i vand ved (54 g/L) (25 °C), kalk.
Formel vægt 129.16
Procent renhed 97%