Få mere at vide
Methyl 3-(Methyl(pentyl)amino)propanoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 3-(Methyl(pentyl)amino)propanoate |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H21NO2/c1-4-5-6-8-11(2)9-7-10(12)13-3/h4-9H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 187.1572 |