Få mere at vide
Methyl 3-Methyl-4-oxo-2-phenyl-4H-1-benzopyran-8-carboxylate, Mikromol
Beskrivelse
Methyl 3-Methyl-4-oxo-2-phenyl-4H-1-benzopyran-8-carboxylate, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methylflavone-8-carboxylic acid methyl ester |
| CAS | 90101-87-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-Methylflavone-8-carboxylic acid methyl ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C18 H14 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Methyl 3-Methyl-4-oxo-2-phenyl-4H-1-benzopyran-8-carboxylate, 3-Methyl-flavone-8-carboxylic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C18H14O4/c1-11-15(19)13-9-6-10-14(18(20)21-2)17(13)22-16(11)12-7-4-3-5-8-12/h3-10H,1-2H3 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | COC(=O)c1cccc2C(=O)C(=C(Oc12)c3ccccc3)C |
| Vis mere |