Få mere at vide
Methyl 3-methyl-2-furoat, 98%
Artikelnummer. 11498813
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11498813 5 g 5g
11408820 10 g 10g
11408823 25 g 25g
11418823 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11498813 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10541.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 6141-57-7 | C7H8O3 | 140,14 g/mol
Methyl-3-methyl-2-furoat er et vigtigt råmateriale, der bruges i organisk syntese, lægemidler, landbrugskemikalier og farvestoffer. Det er et flygtigt stof i den ugærede æblepresserester.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Methyl 3-methyl-2-furoat er et vigtigt råmateriale, der anvendes i organisk
syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer. Det er et flygtigt stof i den ugærede æblepresserester.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger Opbevares
på et køligt og tørt sted. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6141-57-7
Molekylær formel C7H8O3
Molekylvægt (g/mol) 140.14
MDL nummer MFCD00014110
InChI nøgle AQQYRDKMXXSIMP-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-methyl-2-furoate, methyl 3-methylfuroate, methyl 3-methyl-2-furancarboxylate, furancarboxylic acid, methyl-, methyl ester, 3-methyl-2-furancarboxylic acid methyl ester, 3-methyl-furan-2-carboxylic acid methyl ester, 2-furoic acid, 3-methyl-, methyl ester, acmc-20a9f6, methyl-3-methyl-2-furoate, 2-furancarboxylic acid, 3-methyl-, methyl ester
PubChem CID 350231
IUPAC navn methyl-3-methylfuran-2-carboxylat
SMIL COC(=O)C1=C(C)C=CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-methyl-2-furoate
Smeltepunkt 33 °C til 37 °C
Kogepunkt 60 °C (1 mmHg)
Flammepunkt 82 °C (180 °F)
Mængde 5 g
Beilstein 116835
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 140.14
Procent renhed 98%