missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methyl 3-Methyl-2-butenoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 3-Methyl-2-butenoate |
| CAS | 924-50-5 |
| Molekylær formel | C6H10O2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Senecioic Acid Methyl Ester, 3-Methyl-2-butenoic Acid Methyl Ester, 3-Methylcrotonic Acid Methyl Ester, Methyl 3,3-Dimethacrylate, Methyl 3,3-Dimethylacrylate, Methyl 3-Methylcrotonate, Methyl Dimethylacrylate, Methyl Senecioate, Methyl beta,beta-Dimethylacrylate, Methyl beta-Methylcrotonate |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O2/c1-5(2)4-6(7)8-3/h4H,1-3H3 |
| SMIL | COC(=O)C=C(C)C |
| IUPAC navn | methyl 3-methylbut-2-enoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 114.14 |
| Formel vægt | 114.0681 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?