Få mere at vide
Methyl 3-Methyl-2-butenoate, TRC
Artikelnummer. 30466156
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30466156 25 g
1 options
Artikelnummer. 30466156 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM32253025G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-Methyl-2-butenoate
CAS 924-50-5
Molekylær formel C6H10O2
Mængde 25 g
Synonym Senecioic Acid Methyl Ester, 3-Methyl-2-butenoic Acid Methyl Ester, 3-Methylcrotonic Acid Methyl Ester, Methyl 3,3-Dimethacrylate, Methyl 3,3-Dimethylacrylate, Methyl 3-Methylcrotonate, Methyl Dimethylacrylate, Methyl Senecioate, Methyl beta,beta-Dimethylacrylate, Methyl beta-Methylcrotonate
InChI formel InChI=1S/C6H10O2/c1-5(2)4-6(7)8-3/h4H,1-3H3
SMIL COC(=O)C=C(C)C
IUPAC navn methyl 3-methylbut-2-enoate
Molekylvægt (g/mol) 114.14
Formel vægt 114.0681