Få mere at vide
Methyl 3-methoxyphenylacetate, 97%
Artikelnummer. 11479706
Skift visning
Mængde:
2.5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11479706 10 g 10g
11469706 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11479706 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20237.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 18927-05-4 | C10H12O3 | 180.203 g/mol
Methyl-3-methoxyphenylacetat er et vigtigt organisk mellemprodukt. Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methyl 3-methoxyphenylacetat er et vigtigt organisk mellemprodukt. Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Opløselighed
Svagt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18927-05-4
Molekylær formel C10H12O3
Molekylvægt (g/mol) 180.203
MDL nummer MFCD00017205
InChI nøgle BSVIOYCZTJRBDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-3-methoxyphenyl acetate, methyl 3-methoxyphenylacetate, benzeneacetic acid, 3-methoxy-, methyl ester, acetic acid, m-methoxyphenyl-, methyl ester, methyl 3-methoxyphenyl acetate, 3-methoxy-phenyl-acetic acid methyl ester, acmc-1brer, methyl m-methoxyphenylacetate, methyl 3-methoxy-phenylacetate
PubChem CID 519609
IUPAC navn methyl-2-(3-methoxyphenyl)acetat
SMIL COC1=CC=CC(=C1)CC(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-methoxyphenylacetate
Kogepunkt 86°C to 88°C (0.5 mmHg)
Mængde 10 g
Opløselighedsinformation Sparingly soluble in water.
Formel vægt 180.23
Procent renhed 97%