Få mere at vide
Methyl 3-methoxy-2-naphthoate, 96%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31091385
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31091385 10 g
31084625 25 g
31089113 250 mg
31082042 5 g
31086027 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31091385 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD13870810g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-methoxy-2-naphthoate
CAS 13041-60-6
Molekylær formel C13H12O3
MDL nummer MFCD00454253
Mængde 10 g
SMIL O=C(OC)C1=C(OC)C=C2C=CC=CC2=C1
Molekylvægt (g/mol) 216.23
Procent renhed 96%