Få mere at vide
Methyl 3-Mercaptopropionate, TRC
Artikelnummer. 30472778
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30472778 100 g
1 options
Artikelnummer. 30472778 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM320265100G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-Mercaptopropionate
CAS 2935-90-2
Molekylær formel C4H8O2S
Mængde 100 g
Synonym 3-Mercaptopropanoic Acid Methyl Ester, 3-Mercaptopropionic Acid Methyl Ester, 3-Mercaptopropanoic Acid Methyl Ester, 3-Mercaptopropionic Acid Methyl Ester, 3-Mercatopropropanoic Acid Methyl Ester, 3-Thiopropanoic Acid Methyl Ester, MPM, MPM (thiol), Methyl 3-Mercaptopropionoate, Methyl beta-Mercaptopropionate, NSC 137814, beta-Mercaptopropionic Acid Methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C4H8O2S/c1-6-4(5)2-3-7/h7H,2-3H2,1H3
SMIL COC(=O)CCS
IUPAC navn methyl 3-sulfanylpropanoate
Molekylvægt (g/mol) 120.17
Formel vægt 120.0245