Få mere at vide
Methyl 3-mercaptopropionate, 98%
Artikelnummer. 11415576
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11415576 25 g 25g
11425576 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11415576 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20718.14
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 2935-90-2 | C4H8O2S | 120.166 g/mol
Methyl-3-mercaptopropionat er et klikkemi-reagens, der anvendes til modifikation af oxazoliner ved hjælp af thiol-en-klikmodifikation. Det har også konsekvenser for selvsamlede monolag (SAM'er). Det bruges til kolorimetrisk påvisning af kviksølv(II) i en opløsning med høj salinitet ved hjælp af guldnanopartikler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methyl-3-mercaptopropionat er et klikkemi-reagens, der anvendes til modifikation af oxazoliner ved hjælp af thiol-en-klikmodifikation. Det har også konsekvenser for selvsamlede monolag (SAM'er). Det bruges til kolorimetrisk påvisning af kviksølv(II) i en opløsning med høj salinitet ved hjælp af guldnanopartikler.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2935-90-2
Molekylær formel C4H8O2S
Molekylvægt (g/mol) 120.166
MDL nummer MFCD00004895
InChI nøgle LDTLDBDUBGAEDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-mercaptopropionate, propanoic acid, 3-mercapto-, methyl ester, 3-mercaptopropionic acid methyl ester, methyl mercaptopropionate, methyl3-mercaptopropionate, methyl 3-mercaptopropanoate, propionic acid, 3-mercapto-, methyl ester, unii-v920f0bcrz, methyl-3-mercaptopropionate, v920f0bcrz
PubChem CID 18050
IUPAC navn methyl-3-sulfanylpropanoat
SMIL COC(=O)CCS
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-mercaptopropionate
Tæthed 1.085
Kogepunkt 164°C
Flammepunkt 60°C (140°F)
Brydningsindeks 1.463
Mængde 25 g
FN nummer UN1228
Beilstein 1742952
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 120.17
Procent renhed 98%