Få mere at vide
Methyl 3-mercaptopropionate, 98%
Artikelnummer. 10775031 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10775031 100 g Glasflaske 100g
10532351 5 g Glasflaske 5g
10021510 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10775031 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 148871000
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 2935-90-2 | C4H8O2S | 120.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2935-90-2
Molekylær formel C4H8O2S
Molekylvægt (g/mol) 120.17
MDL nummer MFCD00004895
InChI nøgle LDTLDBDUBGAEDT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 18050
IUPAC navn methyl-3-sulfanylpropanoat
SMIL COC(=O)CCS
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-mercaptopropionate
Navn note 98%
Farve Farveløs
Tæthed 1.0800g/mL
Kogepunkt 166.0°C to 169.0°C
Flammepunkt 60°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel HSCH2CH2CO2CH3
Brydningsindeks 1.4620 to 1.4640
Mængde 100 g
Beilstein 03, II, 214
Specifik vægtfylde 1.08
Synonym methyl 3-mercaptopropionate, propanoic acid, 3-mercapto-, methyl ester, 3-mercaptopropionic acid methyl ester, methyl mercaptopropionate, methyl3-mercaptopropionate, methyl 3-mercaptopropanoate, propionic acid, 3-mercapto-, methyl ester, unii-v920f0bcrz, methyl-3-mercaptopropionate, v920f0bcrz
Formel vægt 120.17
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 3-mercaptopropionate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.