Få mere at vide
Methyl 3-Mercaptobenzoate, ~85%, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 3-Mercaptobenzoate |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O2S/c1-10-8(9)6-3-2-4-7(11)5-6/h2-5,11H,1H3 |
| Formel vægt | 168.0245 |