missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Methyl 3-Mercaptobenzoate, ~85%, TRC

Artikelnummer. 30464496
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30464496 5 g
30464716 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30464496 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3207305G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 72886-42-1
Molekylær formel C8 H8 O2 S
Molekylvægt (g/mol) 168.21
IUPAC navn methyl 3-sulfanylbenzoate
SMIL COC(=O)c1cccc(S)c1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Methyl 3-Mercaptobenzoate
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C8H8O2S/c1-10-8(9)6-3-2-4-7(11)5-6/h2-5,11H,1H3
Formel vægt 168.0245
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.