Få mere at vide
Methyl 3-isocyanatobenzoate, 97%, Maybridge™
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 3-isocyanatobenzoate |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Amber Glass Bottle |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 177.16 |