Få mere at vide
Methyl-3-iod-1H-indol-6-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10543423
Skift visning
Mængde:
250 mg
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10543423 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
1 options
Artikelnummer. 10543423 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07519CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-10-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 850374-98-0
Molekylær formel C10H8INO2
Molekylvægt (g/mol) 301.083
MDL nummer MFCD06797504
InChI nøgle WUFYFIRKVXAESN-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl3-iodo-1h-indole-6-carboxylate, 1h-indole-6-carboxylicacid, 3-iodo-, methyl ester
PubChem CID 7127830
IUPAC navn methyl-3-iod-1H-indol-6-carboxylat
SMIL COC(=O)C1=CC2=C(C=C1)C(=CN2)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-iodo-1H-indole-6-carboxylate
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 301.08
Procent renhed 97%