Få mere at vide
Methyl 3-hydroxythiophen-2-carboxylat, 97 %
Artikelnummer. 11439647
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11439647 5 g 5g
11429647 1 g 1g
11449647 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11439647 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22129.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-09-2026
CAS: 5118-06-9 | C6H6O3S | 158,17 g/mol
Methyl 3-hydroxythiophene-2-carboxylat bruges i medicin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methyl 3-hydroxythiophene-2-carboxylat bruges i medicin.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukkede beholdere. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5118-06-9
MDL nummer MFCD00055642
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-hydroxythiophene-2-carboxylate
Smeltepunkt 44 °C til 48 °C
Kogepunkt 107 °C til 109 °C (13 mmHg)
Molekylær formel C12H15N
Mængde 5 g
Synonym pentamethylbenzonitrile, 6-aminobutyric acid, pentamethylbenzonitril, acmc-1axcs, benzonitrile,2,3,4,5,6-pentamethyl, 2,3,4,5,6-pentamethylbenzenecarbonitrile
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
InChI nøgle NCDPYDGGUAKABA-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=C(C(=C(C(=C1C)C)C#N)C)C
IUPAC navn 2,3,4,5,6-pentamethylbenzonitril
Molekylvægt (g/mol) 173.26
PubChem CID 78824
Formel vægt 158.18
Procent renhed 97%