Få mere at vide
Methyl 3-hydroxythiophene-2-carboxylate, 97%
Artikelnummer. 11429647
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11429647 1 g 1g
11439647 5 g 5g
11449647 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11429647 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22129.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5118-06-9 | C6H6O3S | 158.17 g/mol
Methyl 3-hydroxythiophene-2-carboxylat bruges i medicin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methyl 3-hydroxythiophene-2-carboxylat bruges i medicin.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukkede beholdere. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5118-06-9
MDL nummer MFCD00055642
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-hydroxythiophene-2-carboxylate
Smeltepunkt 44°C to 48°C
Kogepunkt 107°C to 109°C (13 mmHg)
Molekylær formel C6H6O3S
Mængde 1 g
Synonym methyl 3-hydroxy-2-thiophenecarboxylate, 3-hydroxy-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, 3-hydroxy-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 3-hydroxythiophene-2-carboxylic acid methyl ester, pubchem7744, acmc-1aqhj, maybridge3_005989, 3-hydroxy-2-methoxycarbonylthiophene, 3-hydroxy-2-methoxycarbonyl-thiophene, methyl 3-hydroxythiophen-2-caboxylate
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
InChI nøgle FYOPNADYSPZUAT-WAYWQWQTSA-N
SMIL COC(=O)C1=C(C=CS1)O
IUPAC navn methyl-3-hydroxythiophen-2-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 158.17
PubChem CID 581127
Formel vægt 158.18
Procent renhed 97%