Få mere at vide
Methyl 3-hydroxypropanoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 3-hydroxypropanoate |
| CAS | 6149-41-3 |
| Molekylær formel | C4H8O3 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O3/c1-7-4(6)2-3-5/h5H,2-3H2,1H3 |
| SMIL | COC(=O)CCO |
| IUPAC navn | methyl 3-hydroxypropanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 104.1 |
| Formel vægt | 104.0473 |