Få mere at vide
Methyl 3-Hydroxyphenylacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 3-Hydroxyphenylacetate |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C26H27ClO10/c1-4-13-34-23(32)22-20(30)19(29)21(31)24(35-22)36-25(33)26(2,3)37-17-11-7-15(8-12-17)18(28)14-5-9-16(27)10-6-14/h4-12,19-22,24,29-31H,1,13H2,2-3H3/t19?,20-,21?,22?,24+/m1/s1 |
| Formel vægt | 534.129 |