Få mere at vide
Methyl 3-(Hydroxymethyl)Benzoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 3-(Hydroxymethyl)Benzoate |
| CAS | 67853-03-6 |
| Molekylær formel | C9H10O3 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Methyl m-Hydroxymethylbenzoate, 3-(Methoxycarbonyl)benzyl Alcohol |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O3/c1-12-9(11)8-4-2-3-7(5-8)6-10/h2-5,10H,6H2,1H3 |
| SMIL | COC(=O)c1cccc(CO)c1 |
| IUPAC navn | methyl 3-(hydroxymethyl)benzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 166.17 |
| Formel vægt | 166.063 |