Få mere at vide
Methyl 3-hydroxyisoxazol-5-carboxylat, TRC
Artikelnummer. 30466953
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30466953 5 g
1 options
Artikelnummer. 30466953 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3127005G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-Hydroxyisoxazole-5-carboxylate
CAS 10068-07-2
Molekylær formel C5 H5 N O4
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C5H5NO4/c1-9-5(8)3-2-4(7)6-10-3/h2H,1H3,(H,6,7)
SMIL COC(=O)c1onc(O)c1
IUPAC navn Methyl 3-hydroxy-1,2-oxazole-5-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 143.1
Formel vægt 143.0219