Få mere at vide
Methyl-3-hydroxyisothiazol-5-carboxylat, TRC
Product Code. 30480255
Change view
Click to view available options
Mængde:
500 mg
Product Code. Mængde
30480255 500 mg
1 options
Product Code. 30480255 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM312690500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Methyl-3-hydroxyisothiazole-5-carboxylate
CAS 100241-89-2
Molekylær formel C5 H5 N O3 S
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C5H5NO3S/c1-9-5(8)3-2-4(7)6-10-3/h2H,1H3,(H,6,7)
SMIL COC(=O)c1cc(O)ns1
IUPAC navn Methyl 3-hydroxy-1,2-thiazol-5-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 159.16
Formel vægt 158.999