Få mere at vide
Methyl 3-Hydroxybutyrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 3-Hydroxybutyrate |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O3/c1-4(6)3-5(7)8-2/h4,6H,3H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 118.063 |