Få mere at vide
Methyl 3-hydroxybenzoat, TRC
Artikelnummer. 30482656
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30482656 25 g
1 options
Artikelnummer. 30482656 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM31255025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-Hydroxybenzoate
CAS 19438-10-9
Molekylær formel C8 H8 O3
Mængde 25 g
Synonym Benzoic acid','3-hydroxy-','methyl ester, Benzoic acid','m-hydroxy-','methyl ester (6CI,7CI,8CI), 3-(Methoxycarbonyl)phenol, 3-Carbomethoxyphenol, 3-Hydroxybenzoic acid methyl ester, Methyl 3-hydroxybenzoate, Methyl m-hydroxybenzoate, NSC 40536, m-Carbomethoxyphenol, m-Hydroxybenzoic acid methyl ester
InChI formel InChI=1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-3-2-4-7(9)5-6/h2-5,9H,1H3
SMIL COC(=O)c1cccc(O)c1
IUPAC navn Methyl 3-hydroxybenzoat
Molekylvægt (g/mol) 152.15
Formel vægt 152.0473